5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10214-1G
PC10214-500MG
APOSPC10214-1GEA
405
EUR
APOSPC10214-1G
APOSPC10214-500MG
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-(Carboxymethyl)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₈F₃N₃O₅ Pto. de fusión: 189…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05021855 Núm. CAS: 439095-12-2 |