Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10218-1G PC10218-500MG PC10218-5G
APOSPC10218-1GEA 217 EUR
APOSPC10218-1G APOSPC10218-500MG APOSPC10218-5G
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₆FNO₄S
Pto. de fusión: 90…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02736084
Núm. CAS: 349624-64-2