Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10219-1G PC10219-500MG
APOSPC10219-1GEA 402 EUR
APOSPC10219-1G APOSPC10219-500MG
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Ethyl-2-{1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-4-piperidinylidene}acetate
Formula: C₁₇H₁₈F₃NO₃
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425754
Núm. CAS: 439095-20-2