3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10221-1G
PC10221-5G
APOSPC10221-1GEA
386
EUR
APOSPC10221-1G
APOSPC10221-5G
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formula:
C₁₃H₁₂F₃NO₅ Pto. de fusión: 170…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791204 Núm. CAS: 886360-56-1 |