3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoroacetamido)propanoic acid

PC10222-10G PC10222-1G PC10222-5G
APOSPC10222-10GEA 1350 EUR
APOSPC10222-10G APOSPC10222-1G APOSPC10222-5G
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Chlorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formula: C₁₁H₉ClF₃NO₃
MW: 295,65 g/mol
Pto. de fusión: 162…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791205
Núm. CAS: 117291-25-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR