1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10225-500MG PC10225-5G
APOSPC10225-500MGEA 228 EUR
APOSPC10225-500MG APOSPC10225-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-ol
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791208
Núm. CAS: 77458-38-9