Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 115 EUR
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₀FNO₃S
MW: 267,28 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117805
Núm. CAS: 886360-59-4