3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC10230-1G
PC10230-500MG
PC10230-5G
APOSPC10230-1GEA
172
EUR
APOSPC10230-1G
APOSPC10230-500MG
APOSPC10230-5G
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formula:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O MW: 323.1 g/mol Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117811 Núm. CAS: 76471-06-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...