Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10232-1G PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA 666 EUR
APOSPC10232-1G APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
MW: 332,28 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202782
Núm. CAS: 318247-30-2