4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10233-250MG PC10233-1G PC10233-5G
APOSPC10233-250MGEA 29 EUR
APOSPC10233-250MG APOSPC10233-1G APOSPC10233-5G
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₆Cl₂F₃NO₃S
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00243963
Núm. CAS: 338422-71-2
UN: 3261
ADR: 8,III