1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 130 EUR
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formula: C₈H₆F₃NO
MW: 189.14 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663790
Núm. CAS: 23516-79-2