4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC10238-1G
PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA
666
EUR
APOSPC10238-1G
APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formula:
C₁₆H₁₂BrFO₂ Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02091019 Núm. CAS: 451485-72-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...