3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10240-1G PC10240-500MG
APOSPC10240-1GEA 217 EUR
APOSPC10240-1G APOSPC10240-500MG
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₄
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001265
Núm. CAS: 400878-21-9