Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10242-1G PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA 719 EUR
APOSPC10242-1G APOSPC10242-250MG
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425775
Núm. CAS: 72850-53-4