5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 40.6 EUR
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012933
Núm. CAS: 244126-64-5