Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10246-250MG
PC10246-100MG
APOSPC10246-250MGEA
94.4
EUR
APOSPC10246-250MG
APOSPC10246-100MG
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-iodo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₀FIN₂O₂ Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03791218 Núm. CAS: 959576-71-7 |