2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10248-10G PC10248-1G PC10248-5G
APOSPC10248-10GEA 0 EUR
APOSPC10248-10G APOSPC10248-1G APOSPC10248-5G
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
2-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01590675
Núm. CAS: 336880-01-4