3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10249-10G PC10249-1G PC10249-5G
APOSPC10249-10GEA 216 EUR
APOSPC10249-10G APOSPC10249-1G APOSPC10249-5G
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀ClFO₂
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01590673
Núm. CAS: 336879-99-3