1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC10250-5G PC10250-10G
APOSPC10250-5GEA 108 EUR
APOSPC10250-5G APOSPC10250-10G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formula: C₅H₅F₃N₂O
MW: 166,1 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139833
Núm. CAS: 122431-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III