N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC10251-1G PC10251-500MG PC10251-5G
APOSPC10251-1GEA 210 EUR
APOSPC10251-1G APOSPC10251-500MG APOSPC10251-5G
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-Allyl-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₉H₈ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664527
Núm. CAS: 338761-50-5