4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzonitrile
PC10253-1G PC10253-500MG PC10253-5G
APOSPC10253-1GEA 210 EUR
APOSPC10253-1G APOSPC10253-500MG APOSPC10253-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbonitrile
Formula: C₁₄H₈F₃NO
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871521
Núm. CAS: 453557-46-5