2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10254-1G PC10254-5G
APOSPC10254-1GEA 137 EUR
APOSPC10254-1G APOSPC10254-5G
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
2'-(4-Fluorobenzyloxy)acetophenone
Formula: C₁₅H₁₃FO₂
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001269
Núm. CAS: 400878-24-2