1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10255-1G PC10255-500MG
APOSPC10255-1GEA 1060 EUR
APOSPC10255-1G APOSPC10255-500MG
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
1-Methyl-2-phenethyl-3-(trifluoromethyl)-3-indolinol
Formula: C₁₈H₁₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425785
Núm. CAS: 439095-40-6