Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydrop
PC10258-1G PC10258-500MG
APOSPC10258-1GEA 799 EUR
APOSPC10258-1G APOSPC10258-500MG
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Ethyl-1-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl](methyl)amino]-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxyl
Formula: C₁₆H₁₇ClF₃N₃O₃
MW: 391,78 g/mol
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568671
Núm. CAS: 338965-01-8