2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 275 EUR
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Formula: C₁₀H₆ClFN₂
MW: 208.62 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231634
Núm. CAS: 338965-15-4