3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 217 EUR
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formula: C₁₃H₁₂FNO₂
Pto. de fusión: 129…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215663
Núm. CAS: 338965-51-8