1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC10263-1G
PC10263-25G
PC10263-5G
APOSPC10263-1GEA
30.6
EUR
APOSPC10263-1G
APOSPC10263-25G
APOSPC10263-5G
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Formula:
C₁₁H₁₄FN₃O₂ Pto. de fusión: 71…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02633484 Núm. CAS: 221198-29-4 |