5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoroisatoic anhydride
PC10266-1G PC10266-25G PC10266-5G
APOSPC10266-1GEA 59.6 EUR
APOSPC10266-1G APOSPC10266-25G APOSPC10266-5G
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 96%
5-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formula: C₈H₄FNO₃
MW: 181,12 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Densidad: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00112979
Núm. CAS: 78755-94-9