1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)sulphane, 4-[(4-Fluorophenyl)thio]nitrobenzene
PC10269-1G PC10269-500MG PC10269-5G
APOSPC10269-1GEA 147 EUR
APOSPC10269-1G APOSPC10269-500MG APOSPC10269-5G
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Formula: C₁₂H₈FNO₂S
MW: 249,27 g/mol
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117815
Núm. CAS: 2438-85-9