2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-yl)thio]nicotinic acid
PC10270-1G PC10270-500MG PC10270-5G
APOSPC10270-1GEA 275 EUR
APOSPC10270-1G APOSPC10270-500MG APOSPC10270-5G
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂S
MW: 263,24 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01814935
Núm. CAS: 453557-66-9