1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Phenethylamino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
PC10271-1G PC10271-500MG
APOSPC10271-1GEA 799 EUR
APOSPC10271-1G APOSPC10271-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formula: C₁₁H₁₄F₃NO
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001278
Núm. CAS: 400878-20-8