Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10273-1G
PC10273-500MG
PC10273-5G
APOSPC10273-1GEA
217
EUR
APOSPC10273-1G
APOSPC10273-500MG
APOSPC10273-5G
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₄H₁₈FNO₂ MW: 251,3 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425805 Núm. CAS: 383146-94-9 |