1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
PC10274-1G PC10274-500MG PC10274-5G
APOSPC10274-1GEA 405 EUR
APOSPC10274-1G APOSPC10274-500MG APOSPC10274-5G
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
1-(3-Fluorobenzyl)-4-piperidinecarbohydrazide
Formula: C₁₃H₁₈FN₃O
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001285
Núm. CAS: 453557-70-5