3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid, 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3-fluorophenyl)propanoic acid
PC10277-1G PC10277-500MG
APOSPC10277-1GEA 134 EUR
APOSPC10277-1G APOSPC10277-500MG
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
3-(Boc-amino)-3-(3-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090701
Núm. CAS: 284493-59-0