1-(2-Fluoro-4-nitrofenil)piperazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10278-1G PC10278-25G PC10278-5G
APOSPC10278-1GEA 147 EUR
APOSPC10278-1G APOSPC10278-25G APOSPC10278-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrofenil)piperazina
1-(2-Fluoro-4-nitrofenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₂FN₃O₂
Pto. de fusión: 70…72,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01572463
Núm. CAS: 154590-33-7