6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-2-(1-hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)-6-methylpyridine
PC10280-1G PC10280-5G
APOSPC10280-1GEA 168 EUR
APOSPC10280-1G APOSPC10280-5G
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
6-Methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Formula: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207,15 g/mol
Pto. de fusión: 138…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425809
Núm. CAS: 344776-71-2