4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC10281-1G PC10281-500MG PC10281-5G
APOSPC10281-1GEA 533 EUR
APOSPC10281-1G APOSPC10281-500MG APOSPC10281-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
4-Chloro-2-fluoro-5-[(4-fluorobenzyl)oxy]aniline
Formula: C₁₃H₁₀ClF₂NO
MW: 269,68 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425812
Núm. CAS: 453557-77-2