5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC10282-1G PC10282-500MG PC10282-5G
APOSPC10282-1GEA 405 EUR
APOSPC10282-1G APOSPC10282-500MG APOSPC10282-5G
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Bromo-1-(3-fluorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉BrFNO₃
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663804
Núm. CAS: 886360-92-5