5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10286-1G PC10286-500MG
APOSPC10286-1GEA 415 EUR
APOSPC10286-1G APOSPC10286-500MG
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
5-Chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140108
Núm. CAS: 339024-06-5