2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10287-1G
PC10287-250MG
PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA
55.3
EUR
APOSPC10287-1G
APOSPC10287-250MG
APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₆H₄F₃NO₂S Pto. de fusión: 186…187 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00173295 Núm. CAS: 117724-63-7 |