1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC10288-1G PC10288-500MG
APOSPC10288-1GEA 799 EUR
APOSPC10288-1G APOSPC10288-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{[2-(trifluoromethyl)benzyl]amino}-2-propanol
Formula: C₁₁H₁₁F₆NO
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871716
Núm. CAS: 453557-79-4