2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC10292-1G PC10292-500MG
APOSPC10292-1GEA 172 EUR
APOSPC10292-1G APOSPC10292-500MG
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-hydroxypiperidino)-1-ethanone
Formula: C₇H₁₀ClF₂NO₂
Pto. Ebullición: 117 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02082432
Núm. CAS: 478258-79-6