3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC10293-1G PC10293-500MG
APOSPC10293-1GEA 533 EUR
APOSPC10293-1G APOSPC10293-500MG
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-4-fluoroaniline
Formula: C₁₃H₉FN₂O
Pto. de fusión: 153…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425815
Núm. CAS: 220705-28-2