(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 533 EUR
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Formula: C₁₅H₁₀F₂O₃
MW: 276,24 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663813
Núm. CAS: 886361-03-1