Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10299-1G PC10299-500MG PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA 275 EUR
APOSPC10299-1G APOSPC10299-500MG APOSPC10299-5G
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Pentafluorophenyl-1-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₆H₇F₅O₃S
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975145
Núm. CAS: 886361-18-8