α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1030-100G PC1030-1KG PC1030-500G
APOSPC1030-100GEA 0 EUR
APOSPC1030-100G APOSPC1030-1KG APOSPC1030-500G
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina 99%
α-α-α-Trifluoro-m-toluidina
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formula: C₇H₆F₃N
Pto. Ebullición: 187…189 °C
Pto. de fusión: 44352 °C
Densidad: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007797
Núm. CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1,II