Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10300-1G PC10300-500MG PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA 275 EUR
APOSPC10300-1G APOSPC10300-500MG APOSPC10300-5G
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formula: C₁₃H₄F₈O₃S
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975148
Núm. CAS: 886361-24-6