3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzoic acid
PC10301-1G PC10301-500MG PC10301-5G
APOSPC10301-1GEA 275 EUR
APOSPC10301-1G APOSPC10301-500MG APOSPC10301-5G
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₅F₅O₅S
MW: 368,24 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975151
Núm. CAS: 886361-31-5