Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 275 EUR
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-triisopropylbenzenesulphonate
Formula: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Pto. de fusión: 42…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975146
Núm. CAS: 886361-20-2