Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 201 EUR
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-chloro-2-methoxybenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975152
Núm. CAS: 886361-33-7